4-Benciloxiindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benciloxiindol
4-Benciloxiindol
Formula: C₁₅H₁₃NO
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047200
Núm. CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0