6-Cyanonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 109 EUR
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Pto. de fusión: 187…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318135
Núm. CAS: 70165-31-0