1,3-Dibromobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 29 EUR
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenceno 98%
1,3-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000078
Núm. CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2