5-Cloroantranilato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
5-Cloroantranilato de metilo
5-Cloroantranilato de metilo
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. Ebullición: 168…170 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007837
Núm. CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4