3-Bromofenil fenil eter
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 0 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
3-Bromofenil fenil eter
3-Bromofenil fenil eter
Formula: C₁₂H₉BrO
Pto. Ebullición: 156…158 °C/10mmHg
Densidad: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474520
Núm. CAS: 6876-00-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III