2-Bromobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehído
2-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C
Pto. de fusión: 16…21 °C
Densidad: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003300
Núm. CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2