5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃S₂
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00448333
Núm. CAS: 299442-42-5