3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 336 EUR
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168684
Núm. CAS: 14939-91-4