3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-3-Phenoxycinnamic acid
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 88.6 EUR
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Pto. de fusión: 114…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00736661
Núm. CAS: 77124-20-0