Thiazole-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiazole-4-carbaldehyde
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 43.5 EUR
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00626896
Núm. CAS: 3364-80-5