3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-100MG
APOSOR13154-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115650
Núm. CAS: 736989-98-3