Piperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.4 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazina 97%
Piperazina
Formula: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Pto. de fusión: 108…113 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005953
Núm. CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,07545