3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13161-1G OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA 162 EUR
APOSOR13161-1G APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₄
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115648
Núm. CAS: 833472-82-5