3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 224 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115649
Núm. CAS: 693803-17-7