3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 75.4 EUR
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₇BClNO₂·HCl
MW: 207,85 g/mol
Pto. de fusión: 278…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115643
Núm. CAS: 850568-45-5