1-Cycloheptenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR13164-1G OR13164-250MG
APOSOR13164-1GEA 1030 EUR
APOSOR13164-1G APOSOR13164-250MG
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
1-Cycloheptenylboronic acid
Formula: C₇H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04115655
Núm. CAS: 835882-35-4