α-4-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
OR13169-100G OR13169-25G OR13169-500G
APOSOR13169-100GEA 109 EUR
APOSOR13169-100G APOSOR13169-25G APOSOR13169-500G
α-4-Dibromotolueno 98%
α-4-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 115…124 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000179
Núm. CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,II