3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 79.9 EUR
APOSOR13173-1G APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BO₄
Pto. de fusión: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075738
Núm. CAS: 216144-91-1