4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-ene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-Dioxaspiro[4,5]dec-7-en-8-boronic acid Pinacol ester
OR13174-25G
APOSOR13174-25GEA
134
EUR
APOSOR13174-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₄H₂₃BO₄ MW: 266,1410 g/mol Pto. de fusión: 60…62 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD04115656 Núm. CAS: 680596-79-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |