3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13177-1G OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA 0 EUR
APOSOR13177-1G APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Pto. de fusión: 168…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800640
Núm. CAS: 66734-95-0