3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenylcinnamic acid
OR13178-25G
APOSOR13178-25GEA 0 EUR
APOSOR13178-25G
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014010
Núm. CAS: 13026-23-8