4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 120 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03011525
Núm. CAS: 81282-82-8