4-Hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 46.4 EUR
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hidroxibenzaldehído
4-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 191 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006939
Núm. CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1