Isonicotinato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 79.9 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Isonicotinato de metilo 97%
Isonicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 207…209 °C
Pto. de fusión: 8…8,5 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006427
Núm. CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8