2-Morfolinoetilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-250GEA 145 EUR
APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
2-Morfolinoetilamina
2-Morfolinoetilamina
Formula: C₆H₁₄N₂O
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006182
Núm. CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II