2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dioxo-2-oxaspiro[4.4]nonane, 3-oxaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 8-oxaspiro[4.4]nonane-7,9-dione
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 841 EUR
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Pto. de fusión: 26…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661793
Núm. CAS: 5623-90-5