Cianoacetato de metilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 0 EUR
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Cianoacetato de metilo 99%
Cianoacetato de metilo
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 204…207 °C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001939
Núm. CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8