1,1,3,3-Tetrametoxipropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13192-1KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 300 EUR
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetrametoxipropano 97%
1,1,3,3-Tetrametoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Densidad: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008488
Núm. CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,III