Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010844
Núm. CAS: 37622-90-5