ω-Bromoacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromoacetofenona, α-Bromoacetofenona
OR13196-100G OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA 87 EUR
APOSOR13196-100G APOSOR13196-25G
ω-Bromoacetofenona 97%
ω-Bromoacetofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000195
Núm. CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II