3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
OR13197-1G OR13197-25G OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA 0 EUR
APOSOR13197-1G APOSOR13197-25G APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154.593 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 27…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411284
Núm. CAS: 3411-03-8