2-Bromo-5-cloroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
OR13198-25G OR13198-5G OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA 29 EUR
APOSOR13198-25G APOSOR13198-5G APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-cloroanísol
2-Bromo-5-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790889
Núm. CAS: 174913-09-8