2-Cyanobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanobenzaldehído
2-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017503
Núm. CAS: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III