Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula: C₁₅H₁₁ClO₂
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001138
Núm. CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II