Calcio nitrato tetrahidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13216-100G OR13216-1KG OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 21.9 EUR
APOSOR13216-100G APOSOR13216-1KG APOSOR13216-2.5KG
Calcio nitrato tetrahidrato
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: 40…45 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III