1-Bromo-2,6-diclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 97.3 EUR
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-diclorobenceno
1-Bromo-2,6-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Pto. Ebullición: 241…243 °C
Pto. de fusión: 59…64 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000574
Núm. CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6