2-(Dimetilamino)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
OR13220-1G
OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA
49.3
EUR
APOSOR13220-1G
APOSOR13220-250MG
2-(Dimetilamino)benzaldehído 97%
2-(Dimetilamino)benzaldehído
Formula:
C₉H₁₁NO MW: 149.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407377 Núm. CAS: 579-72-6 |