1,2-Dibromobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 53.8 EUR
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenceno 98%
1,2-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Pto. Ebullición: 224 °C
Pto. de fusión: 44351 °C
Densidad: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000057
Núm. CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3