Benzotriazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 60.9 EUR
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Benzotriazol
Benzotriazol
Formula: C₆H₅N₃
Pto. Ebullición: 204 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 96…99 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005699
Núm. CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1