3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 29 EUR
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₉H₉NO₅
MW: 211,1715 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058678
Núm. CAS: 178686-24-3