N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 149 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659864
Núm. CAS: 226396-31-2