6-Bromopiperonal
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
OR13261-100G OR13261-25G
APOSOR13261-100GEA 324 EUR
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G
6-Bromopiperonal
6-Bromopiperonal
Formula: C₈H₅BrO₃
Pto. de fusión: 125…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022952
Núm. CAS: 15930-53-7