1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 337 EUR
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03942175
Núm. CAS: 15112-98-8