4-Aminoftalimida 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
OR13335-25G
APOSOR13335-25GEA 72.5 EUR
APOSOR13335-25G
4-Aminoftalimida 95+%
4-Aminophthalimide
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041854
Núm. CAS: 3676-85-5