3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13342-1G OR13342-5G
APOSOR13342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13342-1G APOSOR13342-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187209
Núm. CAS: 5678-45-5