3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13344-1G OR13344-5G
APOSOR13344-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13344-1G APOSOR13344-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,0900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187112
Núm. CAS: 39773-47-2