(±)-β-Fenil-β-alanina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13352-100G OR13352-25G OR13352-5G
APOSOR13352-100GEA 0 EUR
APOSOR13352-100G APOSOR13352-25G APOSOR13352-5G
(±)-β-Fenil-β-alanina
(±)-β-Fenil-β-alanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008064
Núm. CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2