Bzl-Pro-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR13357-1G OR13357-5G
APOSOR13357-1GEA 58 EUR
APOSOR13357-1G APOSOR13357-5G
Bzl-Pro-OH
Bzl-Pro-OH
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00235894
Núm. CAS: 31795-93-4