Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 183 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659926
Núm. CAS: 850567-56-5