Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13363-25G OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13363-25G APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005238
Núm. CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III